Learn More
Kern Sohn Balanza de precisión EW
The classic balance with robust tuning fork measuring system.
Marca: Kern Sohn EW 620-3NM
Descripción
- Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
- Comportamiento termico estable
- Tiempo de estabilizacion corto
- Alta robustez mecanica
- Alta seguridad de carga de esquina
- Protocolización GLP/ISO
- Suma de partes de contaje
- Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
620 g | |
Balanza de precisión | |
118 mm |
0.001 g | |
118 mm | |
230 V, 50 Hz |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.