Learn More
Kern Sohn Balanza de precisión 572
All around precision balance ideal in the laboratory or in harsh industrial applications.
Marca:  Kern Sohn 572-43
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17361493
  • 744.60€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Gracias a las multiples funciones típicas de un laboratorio tales como, la función de fórmula, la determinación de porcentaje y la protocolización GLP, junto con su gran precisión, la KERN 572 le ayuda de forma fiable en su trabajo diario en el laboratorio
  • La robusta estructura, las funciones típicas del sector como puedan ser el cuentapiezas, el pesaje sin vibraciones y el amplio margen de pesaje, hacen que esta serie resulte ideal también para cualquier aplicación industrial que requiera la máxima precisión
  • Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m2, o similar
  • La robusta carcasa de aluminio moldeada bajo presión, proporciona una base estable, protege la técnica de pesaje y resiste el uso diario
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Especificaciones
10 kg
0.3 g
Balanza de precisión
200 mm
0.1 g
0.1 g
160 mm
Universal Mains Adapter
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Kern Sohn Balanza de precisión 572