Learn More
Brady™ Cintas de etiquetado de dos colores de calidad industrial con panel PowerMark™
Brady's BBP85 and PowerMark™ Industrial Grade Two Color Labeling Ribbon With Panel is super-tough and smear-proof to ensure your printed text last for years outdoors and in industrial areas.
288.00€ - 339.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cinta de impresora |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | BBP85 Industrial Sign and Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer |
Longitud (imperial) | 196.9 ft. |
Longitud (métrico) | 60 m |
Caras imprimibles | Lado de tinta dentro |
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11592615
|
Brady™
013523 |
Rojo | 60 m x 158 mm | 100/paq. |
310.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11582615
|
Brady™
013522 |
Rojo | 60 m x 220 mm | 100/paq. |
339.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11502625
|
Brady™
013524 |
Azul | 60 m x 220 mm | 60/rollo |
339.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11572615
|
Brady™
013521 |
Rojo | 60 m x 158 mm | 60/rollo |
310.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11562615
|
Brady™
013520 |
Rojo | 60 m x 220 mm | 60/rollo |
339.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11522625
|
Brady™
013526 |
Negro | 60 m x 220 mm | 60/rollo |
339.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11532625
|
Brady™
013527 |
Amarillo | 60 m x 158 mm | 100/paq. | N/A | ||||||
11552625
|
Brady™
013529 |
Naranja | 60 m x 158 mm | 100/paq. |
310.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11542625
|
Brady™
013528 |
Naranja | 60 m x 220 mm | 60/rollo |
339.00€
cada uno |
|
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Cintas de impresoras
Especificaciones
Cinta de impresora | |
196.9 ft. | |
Lado de tinta dentro |
BBP85 Industrial Sign and Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer | |
60 m | |
El texto impreso dura años a la intemperie y en zonas industriales |