Learn More
Brady™ Cintas de etiquetado de dos colores de calidad industrial con panel PowerMark™
Brady's BBP85 and PowerMark™ Industrial Grade Two Color Labeling Ribbon With Panel is super-tough and smear-proof to ensure your printed text last for years outdoors and in industrial areas.
Marca:  Brady™ 013522
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.65540kg
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11582615
  • 323.00€ / 1 caja
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Brady's BBP85 and PowerMark™ industrial grade print ribbon is super-tough and smear-proof to ensure your printed text last for years outdoors and in industrial areas.
Specifica
Specifica
Cinta de etiquetado de dos colores
BBP85 Industrial Sign and Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer
8.7 in.
220 mm
Industrial
El texto impreso dura años a la intemperie y en zonas industriales
Rojo
196.9 ft.
60 m
60 m x 220 mm
Lado de tinta dentro
100/paq.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali