Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz para polvo con junta cónica esmerilada
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03043073
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Globos para evaporadores• Laborota Heidolph
• Rotavapor Büchi
• Globos de 50 a 3000mL forma de pera
• El volumen de líquido no tiene que superar 50% del volumen del globo.
Especificaciones
Vidrio Duran | |
Evaporadores rotatorios | |
158 mm |
Matraz para polvo | |
2000 mL |
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz para polvo con junta cónica esmerilada > Capacidad: 2000 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido