Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz para polvo con junta cónica esmerilada
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Globos para evaporadores
• Laborota Heidolph
• Rotavapor Büchi
• Globos de 50 a 3000mL forma de pera
• El volumen de líquido no tiene que superar 50% del volumen del globo.
• Laborota Heidolph
• Rotavapor Büchi
• Globos de 50 a 3000mL forma de pera
• El volumen de líquido no tiene que superar 50% del volumen del globo.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio Duran |
| Tipo | Matraz para polvo |
| Para utilizar con (equipo) | Evaporadores rotatorios |
| Volumen (métrico) | 100 mL |
| Diámetro (métrico) | 60 mm |