Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz para polvo con junta cónica esmerilada
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03043037
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10090301
  • 93.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Descripción
Globos para evaporadores
• Laborota Heidolph
• Rotavapor Büchi
• Globos de 50 a 3000mL forma de pera
• El volumen de líquido no tiene que superar 50% del volumen del globo.
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio Duran
Evaporadores rotatorios
60 mm
Matraz para polvo
100 mL
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz para polvo con junta cónica esmerilada > Capacidad: 100 ml