Learn More
Tri-sec-butilborohidruro de potasio, solución de 1 M en tetrahidrofurano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
176.00€ - 1210.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium tri-sec-butylborohydride |
---|---|
Nombre de nota | 1M Solution in tetrahydrofuran |
CAS | 54575-49-4, 109-99-9 |
Color | Amarillo |
Densidad | 0.9100g/mL |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10082690
|
Thermo Scientific Acros
205471000 |
100 mL | Frasco de vidrio AcroSeal |
176.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10381384
|
Thermo Scientific Acros
205478000 |
800 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
1210.00€
800 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducciónEspecificaciones
Potassium tri-sec-butylborohydride | |
54575-49-4, 109-99-9 | |
0.9100g/mL | |
KB[CH(CH3)C2H5]3H | |
06,490; 07,307 | |
k-selectride, potassium tri-sec-butylborohydride solution, k-selectride™ solution, k-selectride r solution 1.0 m potassium tri-sec-butylborohydride in thf, k-selectride r solution, 1.0 m potassium tri-sec-butylborohydride in thf, potassium tri-sec-butylborohydride, 1.0m in thf, in sure/seal tm bottle | |
[H-].[B+3].[K+].CC[CH-]C.CC[CH-]C.CC[CH-]C | |
222.26 | |
Solución |
1M Solution in tetrahydrofuran | |
Amarillo | |
C12H28BK | |
MFCD00009324 | |
15, 8564 | |
UHNDOQOAVCJJPO-UHFFFAOYSA-N | |
boron(3+) potassium tris(butan-2-ide) hydride | |
222.26 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P Líquido y vapores muy inflamables.En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.Puede irritar las vías respiratorias.Reacciona el violentamente
Declaración de GHS P Mantener alejado del posible contacto con el agua, pues reacciona violentamente y puede provocar una llamarada.Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidad
Peligro
Recommended Storage : El producto puede oscurecerse en el almacenamiento
- Potassium tri-sec-butylborohydride, 1 M solution in tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.