Learn More
Tri-sec-butilborohidruro de potasio, solución de 1 M en tetrahidrofurano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10381384 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10381384 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
10082690 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10381384 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 205478000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tri-sec-butylborohydride
Nombre de nota 1M Solution in tetrahydrofuran
CAS 54575-49-4, 109-99-9
Color Amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C12H28BK
Fórmula lineal KB[CH(CH3)C2H5]3H
Número MDL MFCD00009324
Cantidad 800 mL
Fieser 06,490; 07,307
Índice Merck 15, 8564
Gravedad específica 0.91
Sinónimo k-selectride, potassium tri-sec-butylborohydride solution, k-selectride™ solution, k-selectride r solution 1.0 m potassium tri-sec-butylborohydride in thf, k-selectride r solution, 1.0 m potassium tri-sec-butylborohydride in thf, potassium tri-sec-butylborohydride, 1.0m in thf, in sure/seal tm bottle
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Clave InChI UHNDOQOAVCJJPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H-].[B+3].[K+].CC[CH-]C.CC[CH-]C.CC[CH-]C
Nombre IUPAC boron(3+) potassium tris(butan-2-ide) hydride
Peso molecular (g/mol) 222.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.26
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium tri-sec-butylborohydride, 1 M solution in tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación