Learn More
Potassium Phosphate, Monobasic, Crystal, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Phosphate |
Nombre de nota | Monobasic |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 500 g |
Nombre IUPAC | fosfato de dihidrógeno de potasio |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.09 |
Grado | Multi-Compendial/NF |
Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |
Gravedad específica | 1L = 2.34kg |
Título del producto
Potassium Phosphate, Monobasic, Crystal, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido