Learn More
Potassium Phosphate, Monobasic, Crystal, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Código de producto. 15518104 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15518104 2.5 kg Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 2.50 Kg
15508104 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
15528104 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 15518104
Marca: Avantor J.T.Baker 324805
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Phosphate
Nombre de nota Monobasic
Forma física Crystals
Cantidad 2.5 kg
Nombre IUPAC potasio;fosfato de dihidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09
Grado Multi-Compendial/NF
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 2.34kg