Learn More
Fosfato potásico, dibásico, 99+ %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10509263
Fosfato potásico, dibásico, 99+ %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509969 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
250 g, Frasco de plástico, 250 GR
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 KG
Código de producto. 10509263
Marca: Thermo Scientific Acros 215472500
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Fosfato potásico, dibásico, +99 %, para análisis, anhidro, ACROS Organics, cantidad: 5kg, Envasado: Bidón de plástico, CAS: 7758-11-4, blanco, grado: Análisis, punto de fusión: 340,0 °C, Fórmula molecular: HK2O4P, Peso molecular: 174,18, Porcentaje de pureza: 99 +%, pH: De 8,5 a 9,6 (sol. 5 % a 20 °C)
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-11-4
Fórmula molecular HK2O4P
Peso molecular (g/mol) 174.18
Clave InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nombre IUPAC dipotasio; fosfato de hidrógeno
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate, dibasic
Punto de fusión 340.0°C
Color Blanco
pH 8.5 to 9.6 (5% soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal K2HPO4
Índice Merck 15,7779
Información de solubilidad Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.18
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 1% (130°C) max.
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteA0471171 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de producto215472500,215470010,215470050
Número de loteA0468754 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Código de producto215472500,215470010,215470050
Número de loteA0466047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/09/2024 Código de producto215472500,215470010,215470050
Número de loteA0399063 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Código de producto215472500,215470010,215470050
Número de loteA0450732 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Código de producto215472500,215470010,215470050
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Fosfato potásico, dibásico, 99+ %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals >