Learn More
Ortofosfato de hidrógeno y dipotasio anhidro, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10375760 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10375760 500 g 500 GR
10142300 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10375760 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/5245/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.41€
    80.40€ / 500 g
    Ahorro 9.01€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CAS 11-4-7758
Fórmula molecular HK2O4P
Peso molecular (g/mol) 174.17
Número MDL 11383
Clave InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nombre IUPAC dipotasio; fosfato de hidrógeno
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Punto de fusión 340 °C
Color Blanco
pH Desde 8,5 hasta 9,6
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174,18g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico