missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Fosfato potásico, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,0

CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.084 g/mol

84.85€ - 132.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 7778-77-0
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15413879
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J61261.AP
500mL
84.85€
500 ml
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15423879
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J61261.K2
1L
132.00€
1 litro
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Potassium phosphate is typically used as a component in the preparation of phosphate based buffers. It is convenient stock solution for making phosphate buffers. The pKa of 6.82 (25 C) for phosphate buffers make them a universal buffer for biological applications such as cell culture media, column eluent solutions and reagents used in molecular biology. Specific applications include buffers for protein purification, bioprocessing and diagnostic reagent production. Potassium salts are used where sodium content needs to be minimized or controlled.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El fosfato potásico se utiliza habitualmente como componente en la preparación de tampones a base de fosfato. Es una cómoda solución madre para la fabricación de tampones de fosfato. La pKa de 6,82 (25 C) para tampones de fosfato los convierte en un tampón universal para aplicaciones biológicas como medios de cultivo celular, soluciones de eluyente de columna y reactivos utilizados en biología molecular. Las aplicaciones específicas incluyen tampones para purificación de proteínas, bioprocesamiento y producción de reactivos de diagnóstico. Las sales de potasio se utilizan cuando el contenido de sodio necesita ser minimizado o controlado.

Solubilidad
Completamente miscible en agua. Insoluble en etanol.

Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

7778-77-0

Especificaciones

Solución de tampón de 0,2 m
7,0
MFCD00011401 MFCD00147253
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
fosfato de dihidrógeno de potasio
136.08
136,084
H2KO4P
7778-77-0
[K+].OP(O)([O-])=O
Temperaturas ambientes
Líquido
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Fosfato potásico, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,0

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado