Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato potásico, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,0
Código de producto. 15413879
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15413879 500mL 500 ml
15423879 1L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413879 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61261.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.084 g/mol
Potassium phosphate is typically used as a component in the preparation of phosphate based buffers. It is convenient stock solution for making phosphate buffers. The pKa of 6.82 (25 C) for phosphate buffers make them a universal buffer for biological applications such as cell culture media, column eluent solutions and reagents used in molecular biology. Specific applications include buffers for protein purification, bioprocessing and diagnostic reagent production. Potassium salts are used where sodium content needs to be minimized or controlled.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfato potásico se utiliza habitualmente como componente en la preparación de tampones a base de fosfato. Es una cómoda solución madre para la fabricación de tampones de fosfato. La pKa de 6,82 (25 C) para tampones de fosfato los convierte en un tampón universal para aplicaciones biológicas como medios de cultivo celular, soluciones de eluyente de columna y reactivos utilizados en biología molecular. Las aplicaciones específicas incluyen tampones para purificación de proteínas, bioprocesamiento y producción de reactivos de diagnóstico. Las sales de potasio se utilizan cuando el contenido de sodio necesita ser minimizado o controlado.
Solubilidad
Completamente miscible en agua. Insoluble en etanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136,084
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de potasio
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 7,0
Forma física Líquido
Cantidad 500mL