Learn More
Peroxidisulfato de potasio, grado de electroforesis, 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15430627
Peroxidisulfato de potasio, grado de electroforesis, 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430627
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 15430627
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66672.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 7727-21-1
Fórmula molecular K2O8S2
Peso molecular (g/mol) 270.309
Número MDL MFCD00011386
Clave InChI USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
Nombre IUPAC dipotasio; sulfato de sulfonatooxi
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium peroxydisulfate
Punto de fusión 100°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Número UN UN1492
Índice Merck 14,7656
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.31
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Electroforesis
Olor Odorless
Densidad 2.477 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteQ09E056 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberJ66672.06,J66672.14,J66672.22
Número de loteU23D017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberJ66672.06,J66672.14,J66672.22
Número de loteR13B048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberJ66672.06,J66672.14,J66672.22
Número de loteQ08A028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberJ66672.06,J66672.14,J66672.22
Número de loteS05B042 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberJ66672.06,J66672.14,J66672.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Peroxidisulfato de potasio, grado de electroforesis, 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals >