Learn More
Peroxidisulfato de potasio, grado de electroforesis, 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440627 100 g 100 g
15420627 5 g 5 g
15430627 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66672.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7727-21-1 | K2O8S2 | 270.309 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7727-21-1
Fórmula molecular K2O8S2
Peso molecular (g/mol) 270.309
Número MDL MFCD00011386
Clave InChI USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
Nombre IUPAC dipotasio; sulfato de sulfonatooxi
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium peroxydisulfate
Punto de fusión 100°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Densidad 2.477 g/mL
Número UN UN1492
Índice Merck 14,7656
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.31
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Electroforesis