Learn More
Haldenwanger™ Placas de incineración de porcelana
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Porcelain Incinerating Dishes feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
8.16€ - 275.00€
Especificaciones
Material | Porcelana |
---|---|
Forma | Redondo |
Tipo | Placa de incineración |
Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios |
Acabado interior | Suave |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10110251
|
Haldenwanger™
33D/3 |
42 mm |
8.16€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10732622
|
Haldenwanger™
109/6A |
160 mm |
66.78€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10424681
|
Haldenwanger™
33/4 |
60 mm |
17.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10587911
|
Haldenwanger™
33/1 |
40 mm |
10.76€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15222179
|
Haldenwanger™
33D/2 |
37 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Especificaciones
Porcelana | |
Placa de incineración | |
Suave |
Redondo | |
Laboratorios |