Learn More
Haldenwanger™ Placas de incineración de porcelana
Click to view available options
Diámetro (métrico):
37 mm
40 mm
42 mm
60 mm
160 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 40
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
- Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Material | Porcelana |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de incineración |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios |
| Acabado interior | Suave |
| Diámetro (métrico) | 42 mm |