Learn More
Haldenwanger™ Placas de incineración de porcelana
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Porcelain Incinerating Dishes feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
Marca: Haldenwanger™ 109/6A
Detalles adicionales : Peso : 0.18900kg
Descripción
Perfil poco profundo. Los tamaños de hasta 175ml vitrificados excepto en el borde, 1.000ml y mayores, vitrificados excepto en la base exterior.Especificaciones
640 ml | |
Forma redonda | |
Laboratorios | |
64 mm |
Porcelana | |
Placa de incineración | |
Suave | |
160 mm |