Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Evaporating Basins
Glazed inside and out
23.00€ - 36.90€
Especificaciones
Material | Porcelana |
---|---|
Forma | Forma redonda |
Tipo | Cubeta de evaporación |
Acabado interior | Acristalado |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10342152
|
Haldenwanger™
130/5 |
190 ml |
36.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12390689
|
Haldenwanger™
131/3 |
60 ml |
25.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12360709
|
Haldenwanger™
130/3 |
70 ml |
23.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Deep form, French shape, glazed inside and out.Especificaciones
Porcelana | |
Forma redonda | |
Cubeta de evaporación | |
Acristalado |