Learn More
Haldenwanger™ Cubetas de evaporación de porcelana
Código de producto. 12390689
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
70 ml
190 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12390689 60 ml 1 PCS
10342152 190 ml cada uno
12360709 70 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12390689 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 131/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.35€
    24.52€ / paquete de 1
    Ahorro 8.83€
    26% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Vitrificados por dentro y por fuera
Perfil profundo, perfil francés, vitrificados por dentro y por fuera.
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 60 ml
Material Porcelana
Forma Redondo
Tipo Cubeta de evaporación
Acabado interior Acristalado
Altura (métrico) 30 mm
Diámetro (métrico) 75 mm