Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Evaporating Basins
Glazed inside and out
Marca: Haldenwanger™ 130/3
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
Perfil profundo, perfil francés, vitrificados por dentro y por fuera.Especificaciones
Forma redonda | |
Porcelana | |
Cubeta de evaporación | |
40 mm |
70 ml | |
Forma redonda | |
Acristalado | |
75 mm |