Learn More
Haldenwanger™ Cubetas de evaporación de porcelana
Código de producto. 10342152
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
70 ml
190 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10342152 190 ml cada uno
12390689 60 ml 1 PCS
12360709 70 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 10342152 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor 130/5
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Vitrificados por dentro y por fuera
Perfil profundo, perfil francés, vitrificados por dentro y por fuera.
Especificaciones
Forma del fondo Redondo
Capacidad (métrico) 190 ml
Material Porcelana
Forma Redondo
Tipo Cubeta de evaporación
Acabado interior Acristalado
Altura (métrico) 50 mm
Diámetro (métrico) 97 mm