Learn More
Haldenwanger™ Placas de desecadores de porcelana
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Las placas de desecadores de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
40.35€ - 187.62€
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10109200
|
Haldenwanger™
119C/190 |
190 mm |
124.02€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10653671
|
Haldenwanger™
119C/235 |
235 mm |
187.62€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10241481
|
Haldenwanger™
119C/280 |
280 mm |
172.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10557272
|
Haldenwanger™
119C/90 |
90 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10211291
|
Haldenwanger™
119C/140 |
140 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Disponible en diversos tamaños
- Conforme a la norma DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Placa de desecador | |
Porcelana |