Learn More
Haldenwanger™ Placas de desecadores de porcelana
Código de producto. 10211291
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10211291
Marca: Haldenwanger™ 119C/140
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Las placas de desecadores de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 140 mm
N.° por paquete 1 unidad
Tipo de producto Placa de desecador
Material Porcelana