Learn More
Haldenwanger™ Placas de desecadores de porcelana
Product Code. 10653671
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Unit Size:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diámetro exterior (imperial) unitSize
10653671 235 mm 1 PCS
10211291 140 mm cada uno
10109200 190 mm 1 PCS
10557272 90 mm 1 PCS
10241481 280 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10653671 Supplier Haldenwanger™ Supplier No. L 119C/235
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Las placas de desecadores de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Specifications
Diámetro exterior (imperial) 235 mm
N.° por paquete 1 unidad
Tipo de producto Placa de desecador
Material Porcelana