Learn More
VITLAB™ Tenazas de punta roma de POM
Agarre y sujete objetos pequeños con facilidad y de forma segura. Las tenazas de punta roma (POM) VITLAB™ cuentan con una punta redondeada y un cuerpo ranurado para un agarre óptimo. Fabricadas con polioximetileno para ofrecer alta elasticidad, durabilidad y resistencia química. Hay disponibles paquetes de cinco tenazas en dos tamaños.
Marca:  VITLAB™ 68399
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11857910
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Los fórceps sin bloqueo se han diseñado para agarrar y sostener objetos pequeños fuera del alcance de los dedos o cuando se necesita contar con un mayor nivel de estabilidad de agarre o manipulación estéril. Estos fórceps de polioximetileno de color amarillo se han diseñado para una manipulación de objetos óptima.
  • Los extremos redondeados y romos aseguran el agarre seguro de los objetos pequeños
  • Las ranuras exteriores proporcionan un agarre óptimo para un manejo seguro
  • Los fórceps largos (180 y 250 mm) proporcionan un buen alcance para su uso con embotellado y decantación
  • Fabricadas con polioximetileno (POM) duradero
    • Proporciona una alta elasticidad para un funcionamiento sencillo
    • Puede usarse con alcoholes alifáticos, éter, aldehídos, hidrocarburos, cetonas y álcalis
    • No se recomienda su uso con éster, ácidos y agentes oxidantes o en un microondas
  • Se puede esterilizar en autoclave para su limpieza/esterilización (la esterilización en autoclave frecuente puede reducir la estabilidad mecánica)
Especificaciones
Especificaciones
Romo
POM
Fórceps, sin bloqueo
Embotellado y decantación
5/paquete
250 mm
Amarillo
Ranuras en el exterior
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
VITLAB™ Tenazas de punta roma de POM > Longitud:250mm