Learn More
VITLAB™ Tenazas de punta roma de POM
Código de producto. 16573642
Click to view available options
Longitud (métrico):
180 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 25
Código de producto. 16573642
Marca: VITLAB™ 68399
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agarre y sujete objetos pequeños con facilidad y de forma segura. Las tenazas de punta roma (POM) VITLAB™ cuentan con una punta redondeada y un cuerpo ranurado para un agarre óptimo. Fabricadas con polioximetileno para ofrecer alta elasticidad, durabilidad y resistencia química. Hay disponibles paquetes de cinco tenazas en dos tamaños.
Los fórceps sin bloqueo se han diseñado para agarrar y sostener objetos pequeños fuera del alcance de los dedos o cuando se necesita contar con un mayor nivel de estabilidad de agarre o manipulación estéril. Estos fórceps de polioximetileno de color amarillo se han diseñado para una manipulación de objetos óptima.
  • Los extremos redondeados y romos aseguran el agarre seguro de los objetos pequeños
  • Las ranuras exteriores proporcionan un agarre óptimo para un manejo seguro
  • Los fórceps largos (180 y 250 mm) proporcionan un buen alcance para su uso con embotellado y decantación
  • Fabricadas con polioximetileno (POM) duradero
    • Proporciona una alta elasticidad para un funcionamiento sencillo
    • Puede usarse con alcoholes alifáticos, éter, aldehídos, hidrocarburos, cetonas y álcalis
    • No se recomienda su uso con éster, ácidos y agentes oxidantes o en un microondas
  • Se puede esterilizar en autoclave para su limpieza/esterilización (la esterilización en autoclave frecuente puede reducir la estabilidad mecánica)
Especificaciones
Estilo de punta Romo
N.° por paquete 5/paquete
Material POM
Longitud (métrico) 250 mm
Tipo de producto Fórceps, sin bloqueo
Acabado Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Embotellado y decantación
Modelo Ranuras en el exterior