Learn More
BRAND™ Cajas de portaobjetos de poliestireno
Hechos de poliestireno. Protege los portaobjetos del microscopio ante roturas.
19.91€ - 45.90€
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Material Poliestireno
Anchura (métrico) 26 mm
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad para portaobjetos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad para portaobjetos Precio Cantidad y disponibilidad  
10212291
Ver documentos
BRAND™
475900
50
45.90€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10758721
Ver documentos
BRAND™
475800
25
19.91€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10222291
Ver documentos
BRAND™
476000
100
42.50€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Hechos de poliestireno
  • Para su uso con portaobjetos de microscopio
  • Dimensiones: 76 x 26mm
Especificaciones
Especificaciones
76 mm
Poliestireno
26 mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
BRAND™ Cajas de portaobjetos de poliestireno