Learn More
BRAND™ Cajas de portaobjetos de poliestireno
Código de producto. 10222291 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad para portaobjetos:
25
50
100
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad para portaobjetos unitSize
10222291 100 cada uno
10212291 50 cada uno
10758721 25 cada uno
3 options
Código de producto. 10222291
Marca: BRAND™ 476000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hechos de poliestireno. Protege los portaobjetos del microscopio ante roturas.
  • Hechos de poliestireno
  • Para su uso con portaobjetos de microscopio
  • Dimensiones: 76 x 26mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Caja de almacenamiento de portaobjetos
Capacidad para portaobjetos 100
El dispositivo tiene 100 portaobjetos
Longitud (métrico) 76 mm
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Anchura (métrico) 26 mm