Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno
Designed for in vitro diagnostic assays
820.00€ - 1510.71€
Código de producto | Marca | Volumen total del pocillo (métrico) | Tratamiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen total del pocillo (métrico) | Tratamiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10424872
|
Corning™
2482 |
190 μl | Sin tratar |
849.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10022551
|
Corning™
2510 |
360 μl | Sulfhidrilo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15222319
|
Corning™
3831BC |
0.0128 mL | Non-treated |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
The Stripwell™ low volume microplates allow test kit manufacturers to reduce overall costs, with a reduction in the amount of reagents and antibody necessary to perform assays.- Designed with one-half the well area of a 'regular' 8 well strip, providing a much greater surface to volume ratio
- Recommended working volume of 50μL to 125μL
- Designed for in vitro diagnostic assays
- Untreated surface is hydrophobic in nature
- Color coded strips
- Bar coding available on request
Especificaciones
Poliestireno |