Descripción
Las microplacas de bajo volumen Stripwell™ permiten a los fabricantes de kits de análisis reducir los costes generales, con una reducción en la cantidad de reactivos y anticuerpos necesarios para realizar los ensayos.
- Diseñado con la mitad de la superficie del pozo de 8 una tira de pocillos 'regular', proporcionando una relación superficie-volumen mucho mayor
- Recomendadas para volúmenes de trabajo de 50 μl a 125 μl
- Diseñado para ensayos de diagnóstico in vitro
- La superficie no tratada es hidrofóbica en la naturaleza
- Tiras codificadas con color
- Código de barras disponible bajo petición
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Placa de tiras |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 75 to 200 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Sulfhidrilo |
| Volumen total del pocillo (métrico) | 360 μl |
| Mostrar más |