Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10424872 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen total del pocillo (métrico):
0,0128 mL
190 μl
360 μl
Tratamiento de superficie:
Sin tratar
Sulfhidrilo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen total del pocillo (métrico) Tratamiento de superficie unitSize
10424872 190 μl Sin tratar paquete de 100
10022551 360 μl Sulfhidrilo paquete de 50
15222319 0,0128 mL Sin tratar paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10424872 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 2482
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para ensayos de diagnóstico in vitro
Las microplacas de bajo volumen Stripwell™ permiten a los fabricantes de kits de análisis reducir los costes generales, con una reducción en la cantidad de reactivos y anticuerpos necesarios para realizar los ensayos.
  • Diseñado con la mitad de la superficie del pozo de 8 una tira de pocillos 'regular', proporcionando una relación superficie-volumen mucho mayor
  • Recomendadas para volúmenes de trabajo de 50 μl a 125 μl
  • Diseñado para ensayos de diagnóstico in vitro
  • La superficie no tratada es hidrofóbica en la naturaleza
  • Tiras codificadas con color
  • Código de barras disponible bajo petición
La superficie de maleimida se acopla covalentemente a los grupos de sulfhidrilo (a través de las ansiedades de SH) y son ideales para ensayos que requieren la orientación de un biomoléulo en particular, especialmente anticuerpos. Se requiere una preparación mínima de la superficie. Empaquetado individual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Placa de tiras
matriz, red, conjunto 8 x 12
Tipo de enlace Adherencia media
Color Negro
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 75 to 125 μl
Tratamiento de superficie Sin tratar
Volumen total del pocillo (métrico) 190 μl
N.º por caja 100 cajas
N.° por paquete 25
Color de pocillo Negro