Learn More
Brand™ Asa de siembra de poliestireno
Permite rayar de forma delicada sin dañar la superficie de los nutrientes. Las asas de siembra de poliestireno BRAND™ son muy flexibles, con asa en un extremo y una aguja en el otro o asas en ambos extremos.
Marca:  Brand™ 452210
77.49 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24156" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10110821
  • 107.00€ / paquete de 1000
En stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con poliestireno.
  • Para la inoculación de medios de nutrientes
  • Disponible con asa en un extremo y aguja en el otro o asas en ambos extremos
  • Su alta flexibilidad permite un sembrado por estría suave sin dañar la superficie de los nutrientes.
  • Esterilizada con rayos y
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sí
Poliestireno
Azul
Aguja
10 μl
Estéril
Asa de inoculación
1000/paq.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24156
    Expires2025-06-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/05/2025 y el 30/06/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
Título del producto
Brand™ Asa de siembra de poliestireno > Volumen: 10 μl