Learn More
Brand™ Asa de siembra de poliestireno
Código de producto. p-8011228 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen:
1 μL
10 μL
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen Color unitSize
10160721 1 μL Blanco paquete de 1000
10110821 10 μL Azul 1000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10160721 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 452201
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Permite realizar rayas suaves sin dañar la superficie del nutriente. BRAND™ Los bucles de inoculación de poliestireno son muy flexibles, con un bucle en un extremo y una aguja en el otro o bucles en ambos extremos.
  • Fabricados con poliestireno.
  • Para la inoculación de medios de nutrientes
  • Disponible con asa en un extremo y aguja en el otro o asas en ambos extremos
  • Su alta flexibilidad permite un sembrado por estría suave sin dañar la superficie de los nutrientes.
  • Esterilizada con rayos y
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Volumen 1 μL
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Color Blanco
Tipo de producto Asa de inoculación
Incluye Aguja
Cantidad 1000/paq.