Learn More
Poliestireno, atáctico, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11498610
Poliestireno, atáctico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7076468
10 g, 10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11498610
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044416.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza como plástico en embalajes de protección, contenedores, tapas, botellas, bandejas, vasos y cubiertos desechables.
Polystyrene, atactic is used as plastics, include protective packaging, containers, lids, bottles, trays, tumblers, and disposable cutlery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9003-53-6
Fórmula molecular (C8H8)n
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00084450
Clave InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styroleneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
Nombre IUPAC estireno
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polystyrene
Envase Frasco de plástico
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 800-5000
Forma física Escamas
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP14L019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/03/2025 Catalog Number044416.18,044416.09
Número de loteW28J007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2023 Catalog Number044416.18,044416.09
Número de loteQ05J008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2023 Catalog Number044416.09
Número de loteH11N24 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number044416.18,044416.09
Número de loteK17T029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number044416.18,044416.09
RUO – Research Use Only
Título del producto
Poliestireno, atáctico, Thermo Scientific Chemicals >