Learn More
Poliestireno, atáctico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11408620 50 g 50 g
11498610 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11408620 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044416.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Se utiliza como plástico en embalajes de protección, contenedores, tapas, botellas, bandejas, vasos y cubiertos desechables.
Polystyrene, atactic is used as plastics, include protective packaging, containers, lids, bottles, trays, tumblers, and disposable cutlery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9003-53-6
Fórmula molecular (C8H8)n
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00084450
Clave InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
Nombre IUPAC estireno
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polystyrene
Envase Frasco de plástico
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 125,000 to 250,000
Forma física Escamas