Learn More
Masterflex™ Accesorio de compresión de conector en T, polipropileno
Conecte sistemas de tubos rígidos con estos conectores en T. Los accesorios de compresión de conector en T de polipropileno forman un sellado hermético y soportan presiones mayores que los accesorios dentados.
Marca: Masterflex™ 06382-30
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Para conectar el accesorio a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro.- Excelente resistencia química
- Con capacidad de 13,7 bar (220 psi) máximo a 25 °C
- Utilizable de 0 a 100 °C
- Esterilización: Óxido de etileno (ETO)
Especificaciones
Polipropileno | |
0 °C | |
Orificio de 1/4 pulg; 1-15/16 x 1-3/8 pulg | |
De 0 a 100 °C |
Tubos con DI de 3/8 pulg | |
10 Paq. | |
220 psi | |
Conector de compresión |
Título del producto
Masterflex™ Accesorio de compresión de conector en T, polipropileno > Para tubos con DE de3/8 pulg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido