Learn More
Masterflex™ Accesorio de compresión de conector en T, polipropileno
Click to view available options
Para utilizar con:
Tubos con DI de 1/2 pulg
Tubos con DI de 1/4 pulg
Tubos con DI de 1/8 pulg
Tubos con DI de 3/8 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Para conectar el accesorio a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro.
- Excelente resistencia química
- Con capacidad de 13,7 bar (220 psi) máximo a 25 °C
- Utilizable de 0 a 100 °C
- Esterilización: Óxido de etileno (ETO)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Tubos con DI de 1/2 pulg |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 0 °C |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Tamaño de puerto | Orificio de 3/8 pulg; 2-7/32 x 1-19/32 pulg |
| Presión máxima | 220 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | De 0 a 100 °C |
| Tipo de producto | Conector de compresión |