Learn More
Kartell™ Palas agitadoras de polipropileno
Fabricadas con polipropileno y acero para ofrecer solidez, durabilidad y resistencia química. Las palas agitadoras de polipropileno Kartell™ ofrecen una sólida variedad de palas para ajustarse a cualquier necesidad de agitación.
21.55€ - 129.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11308623
|
Kartell™
0042800 |
Dos palas fijas para agitación vórtex. | 39 x 15 mm (An x Al) |
21.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11368623
|
Kartell™
0043000 |
En forma de U para agitación lenta y vigorosa. | 65 x 78 mm (An x Al) |
27.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10566961
|
Kartell™
0043100 |
Pala plegable, se extiende por completo durante la agitación. | 57 mm de ancho |
129.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10294471
|
Kartell™
0043200 |
Pala plegable, se extiende por completo durante la agitación. | 98,5 mm de ancho |
125.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- La varilla de acero recubierta con polipropileno proporciona una sólida conexión al agitador
- Varillas de acero: La versión de 8 de diám. x 350 mm de L encaja en el agitador de varilla estándar
- Las hojas de polipropileno están fijadas permanentemente a las varillas para mayor estabilidad
- Hélice fija para agitación vorticial
- Forma en U para una agitación más lenta pero más intensa
- Dos tamaños de propulsor de giro permiten que las palas se introduzcan por una apertura pequeña y, a continuación, se extiendan por completo para la agitación
Especificaciones
Paleta de agitación |