Learn More
Kartell™ Palas agitadoras de polipropileno
Fabricadas con polipropileno y acero para ofrecer solidez, durabilidad y resistencia química. Las palas agitadoras de polipropileno Kartell™ ofrecen una sólida variedad de palas para ajustarse a cualquier necesidad de agitación.
Marca: Kartell™ 0043100
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- La varilla de acero con revestimiento de polipropileno proporciona una sólida conexión al agitador.
- Varillas de acero: 8 diám. x 350 mmL se ajusta al agitador de varilla estándar.
- Las palas de polipropileno están fijadas previamente a las varillas para mayor estabilidad.
- Hélice fija para agitación vórtex.
- Forma de U para una agitación más lenta pero vigorosa.
- Dos tamaños de impulsores giratorios permiten que las palas se introduzcan a través de una pequeña abertura y luego se extiendan completamente para la agitación.
Especificaciones
Pala plegable, se extiende por completo durante la agitación. | |
Paleta de agitación | |
Pala de polipropileno, varilla de acero cubierta con polipropileno. |
57 mm de ancho | |
57 mm |