Learn More
Kartell™ Palas agitadoras de polipropileno
Fabricadas con polipropileno y acero para ofrecer solidez, durabilidad y resistencia química. Las palas agitadoras de polipropileno Kartell™ ofrecen una sólida variedad de palas para ajustarse a cualquier necesidad de agitación.
Marca:  Kartell™ 0043200
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10294471
  • 125.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La varilla de acero con revestimiento de polipropileno proporciona una sólida conexión al agitador.
  • Varillas de acero: El diám. 8 × 350 mml es compatible con el agitador de varilla estándar
  • Las palas de polipropileno están fijadas previamente a las varillas para mayor estabilidad.
    • Hélice fija para agitación vórtex.
    • Forma de U para una agitación más lenta pero vigorosa.
    • Dos tamaños de impulsores giratorios permiten que las palas se introduzcan a través de una pequeña abertura y luego se extiendan completamente para la agitación.
Especificaciones
Especificaciones
Pala plegable, se extiende por completo durante la agitación.
98,5 mm de ancho
Paleta de agitación
98,5 mm