Learn More
Kartell™ Palas agitadoras de polipropileno
Código de producto. 11308623
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
39 x 15 mm (An x Al)
57 mm de ancho
65 x 78 mm (An x Al)
98,5 mm de ancho
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11308623 39 x 15 mm (An x Al) cada uno
11368623 65 x 78 mm (An x Al) cada uno
10566961 57 mm de ancho paquete de 5
10294471 98,5 mm de ancho paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11308623 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0042800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.00€
    14.69€ / paquete de 1
    Ahorro 9.31€
    38% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado en polipropileno y acero para mayor resistencia, durabilidad y resistencia química. Las palas agitadoras de polipropileno Kartell™ ofrecen una sólida variedad de palas para ajustarse a cualquier necesidad de agitación.
  • La varilla de acero con revestimiento de polipropileno proporciona una sólida conexión al agitador.
  • Varillas de acero: El diám. 8 x 350 mml es compatible con el agitador de varilla estándar
  • Las palas de polipropileno están fijadas previamente a las varillas para mayor estabilidad.
    • Hélice fija para agitación vórtex.
    • Forma de U para una agitación más lenta pero vigorosa.
    • Dos tamaños de impulsores giratorios permiten que las palas se introduzcan a través de una pequeña abertura y luego se extiendan completamente para la agitación.
Especificaciones
Descripción Dos palas fijas para agitación vórtex.
Altura (métrico) 15 mm
Tamaño 39 x 15 mm (An x Al)
Tipo Paleta de agitación
Anchura (métrico) 39 mm