Learn More
Bel-Art™ Bandejas de esterilización de polipropileno SP Scienceware™ con tapa
Bandejas de instrumental para esterilización
39.75€ - 55.60€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Tipo | Bandeja de instrumentos |
Incluye | Cubierta |
Forma | Rectangulares |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11842692
|
Bel-Art™
F16188-0000 |
2,25 in | 6,625 in | 3,75 in |
39.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11872692
|
Bel-Art™
F16191-0000 |
5 in | 11 in | 6 in |
55.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15462505
|
Bel-Art™
F16189-0000 |
3,25 in | 11 in | 6 in |
43.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Bandejas de instrumental para esterilización
- Esquinas redondeadas y lisas para facilitar la limpieza y esterilización
- Las paredes cónicas exteriores permiten el apilamiento para un almacenamiento compacto
- Las cubiertas están insertadas en la bandeja para apilar de forma estable las bandejas cargadas
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
Especificaciones
Polipropileno | |
Cubierta | |
Esterilizable en autoclave |
Bandeja de instrumentos | |
Rectangulares |