Learn More
Bel-Art™ Bandejas de esterilización de polipropileno SP Scienceware™ con tapa
Bandejas de instrumental para esterilización
Marca:  Bel-Art™ F16191-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11872692
  • 55.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Bandejas de instrumental para esterilización
  • Esquinas redondeadas y lisas para facilitar la limpieza y esterilización
  • Las paredes cónicas exteriores permiten el apilamiento para un almacenamiento compacto
  • Las cubiertas están insertadas en la bandeja para apilar de forma estable las bandejas cargadas
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C
Especificaciones
Especificaciones
29 x 15 cm (11 x 6 pulg)
27,9 cm
Bandeja de instrumentos
Cubierta
5 in
6 in
12,7 cm
Polipropileno
15,2 cm
11 in
Rectangulares
Esterilizable en autoclave