Learn More
Bel Art™ Bandejas de esterilización de polipropileno SP Scienceware™ con tapa
Código de producto. 15462505
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
7 x 4 x 2,25 in
11 x 6 x 3,25 in
11 x 6 x 5 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15462505 11 x 6 x 3,25 in cada uno
11842692 7 x 4 x 2,25 in cada uno
11872692 11 x 6 x 5 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462505 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F161890000
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Bandejas de instrumental para esterilización
Bandejas de instrumental para esterilización
  • Esquinas redondeadas y lisas para facilitar la limpieza y esterilización
  • Las paredes cónicas exteriores permiten el apilamiento para un almacenamiento compacto
  • Las cubiertas están insertadas en la bandeja para apilar de forma estable las bandejas cargadas
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3585 cm3
Dimensiones (L x An) 29 x 15 cm (11 x 6 pulg)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 11 x 6 x 3,25 in
Color Natural
Altura (métrico) 8,3 cm
Longitud (métrico) 27,9 cm
Material Polipropileno
Tipo Bandeja de instrumentos
Anchura (métrico) 15,5 cm
Incluye Cubierta
Longitud (imperial) 11 in
Altura (imperial) 3,25 in
Forma Rectangulares
Anchura (imperial) 6 in