Learn More
Bel Art™ Bandejas de esterilización de polipropileno SP Scienceware™ con tapa
Descripción
Bandejas de instrumental para esterilización
- Esquinas redondeadas y lisas para facilitar la limpieza y esterilización
- Las paredes cónicas exteriores permiten el apilamiento para un almacenamiento compacto
- Las cubiertas están insertadas en la bandeja para apilar de forma estable las bandejas cargadas
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1175 cm3 |
| Dimensiones (L x An) | 18 x 10 cm (7 x 4 pulg) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7 x 4 x 2,25 in |
| Color | Natural |
| Altura (métrico) | 5,8 cm |
| Longitud (métrico) | 18,6 cm |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Bandeja de instrumentos |
| Anchura (métrico) | 10,9 cm |
| Incluye | Cubierta |
| Mostrar más |