Learn More
Brand™ Caja de puntas apilables de polipropileno
Incluye bandeja de puntas. La caja de puntas apilables de polipropileno BRAND™ se suministra vacía. El filtro y las puntas de pipeta se venden por separado.
Marca: Brand™ 732990
4.64 EUR hasta el 2025-08-22
Use el código promocional "24148" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricados con polipropileno
- Incluye bandeja de puntas
- Vacío, para filtro y puntas de pipeta
Especificaciones
Caja de puntas | |
Puntas (50 μl) | |
Sí | |
1 Paq. |
Gris | |
Polipropileno | |
Pipeta y puntas con filtro | |
1 Paq. |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Preparación, filtración y almacenamiento de muestras
Obtenga hasta un 80% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24124Expires: 2025-08-31 Redemption Only
-
Multiple Manufacturers
Iluminando las rutas de las proteínas
Iluminando las herramientas que impulsan el descubrimiento de proteínas.Promo Code: 24148Expires: 2025-08-22
-
Multiple Manufacturers
Genómica Powerhouse
Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24