Learn More
Brand™ Caja de puntas apilables de polipropileno
Incluye bandeja de puntas. La caja de puntas apilables de polipropileno BRAND™ se suministra vacía. El filtro y las puntas de pipeta se venden por separado.
6.50€ - 7.90€
Especificaciones
Tipo de producto | Caja de puntas |
---|---|
Material | Polipropileno |
Apilables | Sí |
Para utilizar con (equipo) | Pipeta y puntas con filtro |
N.° por paquete | 1 Paq. |
Código de producto | Marca | Admite | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15134997
![]() |
Brand™
732992 |
Puntas (200 μl) | Amarillo |
6.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15144997
![]() |
Brand™
732996 |
Puntas (1000 μl) | Azul |
7.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15124997
![]() |
Brand™
732990 |
Puntas (50 μl) | Gris |
6.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15154997
![]() |
Brand™
732994 |
Puntas (300 μl) | Verde |
6.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Fabricados con polipropileno
- Incluye bandeja de puntas
- Vacío, para filtro y puntas de pipeta
Specifications
Caja de puntas | |
Sí | |
1 Paq. |
Polipropileno | |
Pipeta y puntas con filtro | |
1 Paq. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.